Principaux documents
ENAH2C55733B
Enamine
N,N-dimethyl-4-azaspiro[2.5]octan-7-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.18
Numéro MDL:
Iupac Name
N,N-dimethyl-4-azaspiro[2.5]octan-7-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2.2ClH/c1-11(2)8-3-6-10-9(7-8)4-5-9;;/h8,10H,3-7H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
AGYXNVYMENFUAQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009557
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009557