Principaux documents
ENAH2C557329
Enamine
2-chloro-N4-ethylpyridine-3,4-diamine
100 MG
344,50 €
250 MG
491,40 €
500 MG
773,50 €
1 G
991,90 €
2.5 G
2 081,30 €
5 G
4 114,50 €
10 G
8 028,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-2009497-100MG
344,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
344,50 €
250 MG
491,40 €
500 MG
773,50 €
1 G
991,90 €
2.5 G
2 081,30 €
5 G
4 114,50 €
10 G
8 028,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.63
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-2009497-100MG
344,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N~4~-ethyl-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C7H10ClN3/c1-2-10-5-3-4-11-7(8)6(5)9/h3-4H,2,9H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
SSKAATGTQVWBEN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009497
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009497