Principaux documents
ENAH2C5570E5
Enamine
(2R)-2-ethynyl-2-methylpyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.63
Numéro MDL:
Iupac Name
(R)-2-ethynyl-2-methylpyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N.ClH/c1-3-7(2)5-4-6-8-7;/h1,8H,4-6H2,2H3;1H/t7-;/m0./s1
Clé InChI
UFOVMGODNKDWOA-FJXQXJEOSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009545
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009545