Principaux documents
ENAH2C556FE6
Enamine
{9-methyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecan-1-yl}methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.31
Numéro MDL:
Iupac Name
(9-methyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecan-1-yl)methanol
Inchi Code
1S/C11H22N2O/c1-13-6-3-11(4-7-13)2-5-12-8-10(11)9-14/h10,12,14H,2-9H2,1H3
Clé InChI
DTOJNEFHXWNTQG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716494
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716494