Key Documents
ENAH2C5569FA
Enamine
methyl 3-formyl-2,4,6-trimethylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.24
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-formyl-2,4,6-trimethylbenzoate
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-7-5-8(2)11(12(14)15-4)9(3)10(7)6-13/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
NPZKTVMOKQAXLY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587524
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587524