ENAH2C5569AB
Enamine
ethyl 2-[methyl(sulfamoyl)amino]acetate
Réf. du fournisseur: EN300-383979-100MG
391,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-383979-100MG
391,30 €
Iupac Name
ethyl [(aminosulfonyl)(methyl)amino]acetate
Inchi Code
1S/C5H12N2O4S/c1-3-11-5(8)4-7(2)12(6,9)10/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,9,10)
Clé InChI
MDSZFZGHLMUOAF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383979