Documents
ENAH2C5568C3
Enamine
4-butyl-4-hydroxycyclohexan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro MDL:
Iupac Name
4-butyl-4-hydroxycyclohexanone
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-2-3-6-10(12)7-4-9(11)5-8-10/h12H,2-8H2,1H3
Clé InChI
PNUDTSPPPUSOQU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1248420
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1248420