ENAH2C5568B2
Enamine
2-chloro-5-methylcyclohex-1-ene-1-carboxylic acid
Réf. du fournisseur: EN300-1241634-100MG
344,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1241634-100MG
344,00 €
Pf
101-102
Iupac Name
2-chloro-5-methyl-1-cyclohexene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H11ClO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
XXIXGILTWJTYND-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1241634