Principaux documents
ENAH2C556873
Enamine
2-(4-phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
100 MG
361,40 €
250 MG
517,40 €
500 MG
812,50 €
1 G
1 042,60 €
2.5 G
2 043,60 €
5 G
3 023,80 €
10 G
4 485,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-1221705-100MG
361,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
361,40 €
250 MG
517,40 €
500 MG
812,50 €
1 G
1 042,60 €
2.5 G
2 043,60 €
5 G
3 023,80 €
10 G
4 485,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1221705-100MG
361,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c14-11(15)8-13-7-10(6-12-13)9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2,(H,14,15)
Clé InChI
BLHJEYXABKCPQW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1221705
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1221705