Principaux documents
ENAH2C55602C
Enamine
1-acetyl-4-(2-methoxyethyl)piperidine-4-carboxylic acid
50 MG
394,70 €
100 MG
565,00 €
250 MG
788,60 €
500 MG
1 217,60 €
1 G
1 547,80 €
2.5 G
2 990,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-313544-50MG
394,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
394,70 €
100 MG
565,00 €
250 MG
788,60 €
500 MG
1 217,60 €
1 G
1 547,80 €
2.5 G
2 990,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.28
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-313544-50MG
394,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-acetyl-4-(2-methoxyethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H19NO4/c1-9(13)12-6-3-11(4-7-12,10(14)15)5-8-16-2/h3-8H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
WLCPGHFXLCFTQG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313544
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313544