Key Documents
ENAH2C555F81
Enamine
2-[(8-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-yl)oxy]ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.15
Numéro MDL:
Iupac Name
2-((8-bromo-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[b]oxepin-5-yl)oxy)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C12H15BrO3/c13-9-3-4-10-11(16-7-5-14)2-1-6-15-12(10)8-9/h3-4,8,11,14H,1-2,5-7H2
Clé InChI
HULMYJWZJYQPLB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300322
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300322