Principaux documents
ENAH2C555F7F
Enamine
8-bromo-5-propoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepine
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-300308-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-300308-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
8-bromo-5-propoxy-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[b]oxepine
Inchi Code
1S/C13H17BrO2/c1-2-7-15-12-4-3-8-16-13-9-10(14)5-6-11(12)13/h5-6,9,12H,2-4,7-8H2,1H3
Clé InChI
NETVTBIHHWIWMN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300308
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300308