Principaux documents
ENAH2C555EED
Enamine
3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-one
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1 033,50 €
1 G
1 326,00 €
2.5 G
2 600,00 €
5 G
3 845,40 €
10 G
5 703,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-253879-50MG
309,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1 033,50 €
1 G
1 326,00 €
2.5 G
2 600,00 €
5 G
3 845,40 €
10 G
5 703,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.09
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-253879-50MG
309,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-one
Inchi Code
1S/C5H5F3O2/c6-5(7,8)4(10)1-3(9)2-4/h10H,1-2H2
Clé InChI
CXXXGHKPHNWHCY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253879
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253879