Principaux documents
ENAH2C555D90
Enamine
4-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.14
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO3/c9-7-2-1-5(8(11)12)3-6(7)4-10/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
Clé InChI
BZLBTNMTYJGLEV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194311
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194311