Principaux documents
ENAH11E4156E
Enamine
4,4-difluoro-2-methylpentanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.14
Numéro MDL:
Iupac Name
4,4-difluoro-2-methylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C6H10F2O2/c1-4(5(9)10)3-6(2,7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
JXXNCQQYDYGIET-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2007205
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2007205