ENAH11E41453
Enamine
2-fluoropyridine-4-carbothioamide
Réf. du fournisseur: EN300-2008154-100MG
369,20 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-2008154-100MG
369,20 €
Iupac Name
2-fluoropyridine-4-carbothioamide
Inchi Code
1S/C6H5FN2S/c7-5-3-4(6(8)10)1-2-9-5/h1-3H,(H2,8,10)
Clé InChI
BAUJNPZDIICNQI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008154