Key Documents
ENAH11E41439
Enamine
4-methylbenzene-1-sulfonic acid; propyl 4-phenylpiperidine-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.54
Numéro MDL:
Iupac Name
propyl 4-phenylpiperidine-4-carboxylate 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C15H21NO2.C7H8O3S/c1-2-12-18-14(17)15(8-10-16-11-9-15)13-6-4-3-5-7-13;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-7,16H,2,8-12H2,1H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Clé InChI
MDZYTCCAEXNLJU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2007766
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2007766