Principaux documents
ENAH11E3D26E
Enamine
2-chloro-6-(oxiran-2-yl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.58
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-(oxiran-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H6ClNO/c8-7-3-1-2-5(9-7)6-4-10-6/h1-3,6H,4H2
Clé InChI
IDSOPDUOZOVCAL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1997026
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1997026