Principaux documents
ENAH11E3B757
Enamine
4-(methanesulfonylmethyl)oxane-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.26
Numéro MDL:
Iupac Name
4-((methylsulfonyl)methyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H14O5S/c1-14(11,12)6-8(7(9)10)2-4-13-5-3-8/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
SIRURNZZFNIYJR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1992958
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1992958