Principaux documents
ENAH11E291A3
Enamine
3-(3,3-difluorocyclobutyl)-1,2-oxazol-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.15
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(3,3-difluorocyclobutyl)isoxazol-5-amine
Inchi Code
1S/C7H8F2N2O/c8-7(9)2-4(3-7)5-1-6(10)12-11-5/h1,4H,2-3,10H2
Clé InChI
SLRCLGGSYMZHDQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1948882
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1948882