Principaux documents
ENAH11E0DBCF
Enamine
tert-butyl N-(3-sulfanylphenyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.31
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-sulfanylphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H15NO2S/c1-11(2,3)14-10(13)12-8-5-4-6-9(15)7-8/h4-7,15H,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
FKQZBRIRXCOQJC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1881763
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1881763