Key Documents
ENAH11E0D51B
Enamine
tert-butyl N-[1-(chloromethyl)cyclobutyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.71
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1-(chloromethyl)cyclobutyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H18ClNO2/c1-9(2,3)14-8(13)12-10(7-11)5-4-6-10/h4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
XOWWOCWENCBRHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1880582
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1880582