Key Documents
ENAH11E0C7A0
Enamine
tert-butyl 2-(prop-2-yn-1-yl)morpholine-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.29
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(prop-2-yn-1-yl)morpholine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-5-6-10-9-13(7-8-15-10)11(14)16-12(2,3)4/h1,10H,6-9H2,2-4H3
Clé InChI
COCRLKAZOXBNCU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1878646
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1878646