Key Documents
ENAH11E02881
Enamine
methyl 5-ethynylthiophene-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.2
Numéro MDL:
Pf
87-88
Iupac Name
methyl 5-ethynylthiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H6O2S/c1-3-6-4-5-7(11-6)8(9)10-2/h1,4-5H,2H3
Clé InChI
XUAVEBBIBRCCAU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1847659
Melting Point
87-88
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1847659