Documents
ENAH11E01BB1
Enamine
1-(4-methyloxan-4-yl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.2
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-7(9)8(2)3-5-10-6-4-8/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
SMABWJMSNURPPV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1844386
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1844386