Principaux documents
ENAH11E01B22
Enamine
2-(2-fluoro-3-nitrophenyl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.14
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-fluoro-3-nitrophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6FNO4/c9-8-5(4-7(11)12)2-1-3-6(8)10(13)14/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Clé InChI
BCNJSZZIANNVFH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1844242
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1844242