Principaux documents
ENAH11E01A0E
Enamine
1H-pyrazole-4-carboximidamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.12
Numéro MDL:
Iupac Name
1H-pyrazole-4-carboximidamide
Inchi Code
1S/C4H6N4/c5-4(6)3-1-7-8-2-3/h1-2H,(H3,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
LVYGOGLQIFYMGG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1843960
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1843960