Principaux documents
ENAH11E0154D
Enamine
2-(1H-indol-3-yl)propan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1H-indol-3-yl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-11(2,13)9-7-12-10-6-4-3-5-8(9)10/h3-7,12-13H,1-2H3
Clé InChI
GGFRDBWVRGOQHW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1842744
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1842744