Principaux documents
ENAH11E00EA0
Enamine
1-(5-fluoro-2-methylphenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.21
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(5-fluoro-2-methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H11FO2/c1-7-2-3-8(12)6-9(7)11(4-5-11)10(13)14/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
NYRPFZYVIDWNBR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1841031
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1841031