Principaux documents
ENAH11E00A0C
Enamine
1-(oxan-2-yl)propan-2-one
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1 176,00 €
2.5 G
2 261,50 €
5 G
3 324,90 €
10 G
4 909,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-1839855-100MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1 176,00 €
2.5 G
2 261,50 €
5 G
3 324,90 €
10 G
4 909,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1839855-100MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propan-2-one
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-7(9)6-8-4-2-3-5-10-8/h8H,2-6H2,1H3
Clé InChI
PJAGGQUSOXCAEA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839855
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839855