Principaux documents
ENAH11DFEA87
Enamine
O-[(1-methylcyclopropyl)methyl]hydroxylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.15
Numéro MDL:
Iupac Name
O-((1-methylcyclopropyl)methyl)hydroxylamine
Inchi Code
1S/C5H11NO/c1-5(2-3-5)4-7-6/h2-4,6H2,1H3
Clé InChI
PQUHIYSXVKYRCS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1833067