Key Documents
ENAH11DFCD0A
Enamine
3-(3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-en-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Pf
78-79
Iupac Name
(2E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-propen-1-ol
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-13-10-6-5-9(4-3-7-12)8-11(10)14-2/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
OYICGYUCCHVYRR-ONEGZZNKSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1826490
Melting Point
78-79
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1826490