ENAH11DDA79F
Enamine
4-(2-methylcyclopropyl)butanal
Réf. du fournisseur: EN300-1745343-50MG
358,80 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1745343-50MG
358,80 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
4-(2-methylcyclopropyl)butanal
Inchi Code
1S/C8H14O/c1-7-6-8(7)4-2-3-5-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
Clé InChI
KRWXYIFAXTZWPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1745343