ENAH11DD26DF
Enamine
rac-1-[(3R,4R)-4-(aminomethyl)oxolan-3-yl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-1724231-100MG
348,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1724231-100MG
348,40 €
Iupac Name
1-((3S,4S)-4-(aminomethyl)tetrahydrofuran-3-yl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N5O2.ClH/c9-1-5-3-15-4-7(5)13-2-6(8(10)14)11-12-13;/h2,5,7H,1,3-4,9H2,(H2,10,14);1H/t5-,7-;/m1./s1
Clé InChI
NMECGDIHSKJALO-HCSZTWNASA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724231