Principaux documents
ENAH11DD21AE
Enamine
6-fluoro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Iupac Name
6-fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H7FOS/c1-6-8-3-2-7(11)4-9(8)13-10(6)5-12/h2-5H,1H3
Clé InChI
XGWVAQYKTCCPMK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723704
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723704