ENAH11DD20EF
Enamine
potassium 3-(cyanosulfanyl)propane-1-sulfonate
Réf. du fournisseur: EN300-1721237-100MG
287,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1721237-100MG
287,30 €
Iupac Name
potassium 3-thiocyanato-1-propanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H7NO3S2.K/c5-4-9-2-1-3-10(6,7)8;/h1-3H2,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
Clé InChI
BGILMHHTOJDVTK-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721237