Key Documents
ENAH11DD20C6
Enamine
2-{3-hydroxyspiro[3.3]heptan-1-yl}acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-hydroxyspiro[3.3]heptan-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H14O3/c10-7-4-6(5-8(11)12)9(7)2-1-3-9/h6-7,10H,1-5H2,(H,11,12)
Clé InChI
UPKXMUDJGQGEFX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722687
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722687