Principaux documents
ENAH11DD20C5
Enamine
1-(1H-pyrrol-3-yl)propan-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.19
Numéro MDL:
Pf
92-94
Iupac Name
1-(1H-pyrrol-3-yl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C7H12N2/c1-6(8)4-7-2-3-9-5-7/h2-3,5-6,9H,4,8H2,1H3
Clé InChI
XMTHAWZPEGHZPK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720862
Melting Point
92-94
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720862