Key Documents
ENAH11DD206E
Enamine
6-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.63
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H9ClN2/c9-7-4-6-2-1-3-10-8(6)11-5-7/h4-5H,1-3H2,(H,10,11)
Clé InChI
OXSXJXYJDFAFOK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720842
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720842