Principaux documents
ENAH11DD204A
Enamine
1-(1,3-dihydro-2-benzofuran-5-yl)-2-(pyridin-4-yl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.27
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1,3-dihydro-2-benzofuran-5-yl)-2-(4-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C15H13NO2/c17-15(7-11-3-5-16-6-4-11)12-1-2-13-9-18-10-14(13)8-12/h1-6,8H,7,9-10H2
Clé InChI
JFYNLKBXWYLYOJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721141
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721141