Principaux documents
ENAH11DD1FE1
Enamine
6,6-dimethyl-1H,4H,5H,6H-pyrrolo[3,4-c]pyrazol-3-amine dihydrochloride
50 MG
339,30 €
100 MG
503,10 €
250 MG
716,30 €
500 MG
1 131,00 €
1 G
1 449,50 €
2.5 G
2 841,80 €
5 G
4 204,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-1721035-50MG
339,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
339,30 €
100 MG
503,10 €
250 MG
716,30 €
500 MG
1 131,00 €
1 G
1 449,50 €
2.5 G
2 841,80 €
5 G
4 204,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1721035-50MG
339,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6,6-dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazol-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N4.2ClH/c1-7(2)5-4(3-9-7)6(8)11-10-5;;/h9H,3H2,1-2H3,(H3,8,10,11);2*1H
Clé InChI
BMCNFVLAZRBDKW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721035
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721035