Key Documents
ENAH11DD1F91
Enamine
6-chloro-8-methylisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.63
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-8-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8ClN/c1-7-4-9(11)5-8-2-3-12-6-10(7)8/h2-6H,1H3
Clé InChI
CVTCTTATZILNNT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721706
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721706