Principaux documents
ENAH11DD1C25
Enamine
1-[4-(propan-2-yl)cyclohexyl]ethan-1-one
100 MG
299,00 €
250 MG
429,00 €
500 MG
674,70 €
1 G
864,50 €
2.5 G
1 696,50 €
5 G
2 511,60 €
10 G
3 723,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-1719864-100MG
299,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
299,00 €
250 MG
429,00 €
500 MG
674,70 €
1 G
864,50 €
2.5 G
1 696,50 €
5 G
2 511,60 €
10 G
3 723,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.28
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1719864-100MG
299,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-isopropylcyclohexyl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H20O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
PNEQETHAGGNHIA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719864
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719864