Principaux documents
ENAH11DD1C0B
Enamine
{1,4-dioxaspiro[4.4]nonan-7-yl}methanamine
100 MG
299,00 €
250 MG
429,00 €
500 MG
674,70 €
1 G
864,50 €
2.5 G
1 696,50 €
5 G
2 511,60 €
10 G
3 723,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-1719796-100MG
299,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
299,00 €
250 MG
429,00 €
500 MG
674,70 €
1 G
864,50 €
2.5 G
1 696,50 €
5 G
2 511,60 €
10 G
3 723,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1719796-100MG
299,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(1,4-dioxaspiro[4.4]nonan-7-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c9-6-7-1-2-8(5-7)10-3-4-11-8/h7H,1-6,9H2
Clé InChI
WXYAYVWLCURXPF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719796
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719796