ENAH11DD1BC2
Enamine
3-ethynylcyclopentan-1-amine hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-1719534-50MG
304,20 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1719534-50MG
304,20 €
Iupac Name
3-ethynylcyclopentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N.ClH/c1-2-6-3-4-7(8)5-6;/h1,6-7H,3-5,8H2;1H
Clé InChI
VCIOBNBIZQDZSQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719534