Principaux documents
ENAH11DD1BB1
Enamine
6-chloro-N-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-3-nitropyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.15
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-N-(4-chlorophenethyl)-3-nitropyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C13H11Cl2N3O2/c14-10-3-1-9(2-4-10)7-8-16-13-11(18(19)20)5-6-12(15)17-13/h1-6H,7-8H2,(H,16,17)
Clé InChI
RITFRYFUNVEYOC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719454
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719454