Principaux documents
ENAH11DD1B9B
Enamine
2-(methylamino)cyclohex-2-en-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(methylamino)-2-cyclohexen-1-one
Inchi Code
1S/C7H11NO/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9/h4,8H,2-3,5H2,1H3
Clé InChI
WDLOOXNSHGYRSN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717119
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717119