Key Documents
ENAH11DD1B0C
Enamine
5,7-dichloro-1-ethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.14
Numéro MDL:
Iupac Name
5,7-dichloro-1-ethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C11H13Cl2N/c1-2-11-9-5-7(12)6-10(13)8(9)3-4-14-11/h5-6,11,14H,2-4H2,1H3
Clé InChI
KUWKEOHHGSOBMB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718965
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718965