Principaux documents
ENAH11DD1ABD
Enamine
(1R,3S)-3-methoxycyclopentane-1-carboxylic acid
100 MG
1 348,10 €
250 MG
1 924,00 €
500 MG
3 032,90 €
1 G
3 887,00 €
2.5 G
7 619,30 €
5 G
11 274,90 €
10 G
16 719,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-1718713-100MG
1 348,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
1 348,10 €
250 MG
1 924,00 €
500 MG
3 032,90 €
1 G
3 887,00 €
2.5 G
7 619,30 €
5 G
11 274,90 €
10 G
16 719,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1718713-100MG
1 348,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,3S)-3-methoxycyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-10-6-3-2-5(4-6)7(8)9/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-,6+/m1/s1
Clé InChI
PJEAKWXFTMRJMA-RITPCOANSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718713
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718713