ENAH11DD1A0E
Enamine
1-benzyl-2-azabicyclo[2.1.1]hexane hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-1720034-50MG
735,80 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1720034-50MG
735,80 €
Iupac Name
1-benzyl-2-azabicyclo[2.1.1]hexane hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)6-12-7-11(8-12)9-13-12;/h1-5,11,13H,6-9H2;1H
Clé InChI
OMFFHFYIEJJJDT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720034